3-Bromo-5-fluoro-4-methylbenzoic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201046-10G PC201046-1G PC201046-5G
APOSPC201046-10GEA 824 EUR
APOSPC201046-10G APOSPC201046-1G APOSPC201046-5G
3-Bromo-5-fluoro-4-methylbenzoic acid 95+%
3-Bromo-5-fluoro-4-methylbenzoic acid
Formule: C₈H₆BrFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19443258
CAS nummer: 1191988-29-0