Methyl 4-bromo-2-fluoro-6-hydroxybenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201047-100MG PC201047-1G PC201047-250MG
APOSPC201047-100MGEA 83.4 EUR
APOSPC201047-100MG APOSPC201047-1G APOSPC201047-250MG
Methyl 4-bromo-2-fluoro-6-hydroxybenzoate 98%
Methyl 4-bromo-2-fluoro-6-hydroxybenzoate
Formule: C₈H₆BrFO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26391668
CAS nummer: 1193162-18-3