6-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201050-100MG PC201050-1G PC201050-250MG
APOSPC201050-100MGEA 0 EUR
APOSPC201050-100MG APOSPC201050-1G APOSPC201050-250MG
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 95%
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formule: C₇H₂ClF₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15528775
CAS nummer: 1201187-18-9