2,6-Difluoro-4-methylbenzaldehyde 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201051-100MG PC201051-250MG PC201051-1G
APOSPC201051-100MGEA 110 EUR
APOSPC201051-100MG APOSPC201051-250MG APOSPC201051-1G
2,6-Difluoro-4-methylbenzaldehyde 95+%
2,6-Difluoro-4-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₆F₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11847293
CAS nummer: 1201597-22-9