4-(Trifluoromethyl)isoindoline hydrochloride 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201053-100MG PC201053-1G PC201053-250MG
APOSPC201053-100MGEA 67.7 EUR
APOSPC201053-100MG APOSPC201053-1G APOSPC201053-250MG
4-(Trifluoromethyl)isoindoline hydrochloride 95+%
4-(Trifluoromethyl)isoindoline hydrochloride
Formule: C₉H₈F₃N·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10700141
CAS nummer: 1203686-59-2