4-Bromo-2-chloro-3-fluoropyridine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201060-100MG PC201060-1G PC201060-250MG
APOSPC201060-100MGEA 106 EUR
APOSPC201060-100MG APOSPC201060-1G APOSPC201060-250MG
4-Bromo-2-chloro-3-fluoropyridine 95+%
4-Bromo-2-chloro-3-fluoropyridine
Formule: C₅H₂BrClFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16606306
CAS nummer: 1211526-56-5