5-Fluoro-2-methoxypyridin-3-amine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201061-100MG PC201061-250MG
APOSPC201061-100MGEA 26.3 EUR
APOSPC201061-100MG APOSPC201061-250MG
5-Fluoro-2-methoxypyridin-3-amine 97%
5-Fluoro-2-methoxypyridin-3-amine
Formule: C₆H₇FN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18261779
CAS nummer: 1211541-93-3