(S)-1-(4-Fluoro-3-methylphenyl)ethanamine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201067-100MG PC201067-1G PC201067-250MG
APOSPC201067-100MGEA 120 EUR
APOSPC201067-100MG APOSPC201067-1G APOSPC201067-250MG
(S)-1-(4-Fluoro-3-methylphenyl)ethanamine 95+%
(S)-1-(4-Fluoro-3-methylphenyl)ethanamine
Formule: C₉H₁₂FN·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08057493
CAS nummer: 1213299-63-8