Methyl 3-bromo-5-fluoroisonicotinate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201068-100MG PC201068-250MG
APOSPC201068-100MGEA 110 EUR
APOSPC201068-100MG APOSPC201068-250MG
Methyl 3-bromo-5-fluoroisonicotinate 97%
Methyl 3-bromo-5-fluoroisonicotinate
Formule: C₇H₅BrFNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14698118
CAS nummer: 1214325-21-9