3-Bromo-5-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201070-100MG PC201070-1G PC201070-250MG
APOSPC201070-100MGEA 87.9 EUR
APOSPC201070-100MG APOSPC201070-1G APOSPC201070-250MG
3-Bromo-5-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride 95%
3-Bromo-5-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
Formule: C₆H₃BrClFO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13185364
CAS nummer: 1214342-44-5