5-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201071-100MG PC201071-1G PC201071-250MG
APOSPC201071-100MGEA 21.7 EUR
APOSPC201071-100MG APOSPC201071-1G APOSPC201071-250MG
5-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol 97%
5-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Formule: C₆H₃ClF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20275098
CAS nummer: 1214342-70-7