3-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201073-100MG PC201073-1G PC201073-250MG
APOSPC201073-100MGEA 118 EUR
APOSPC201073-100MG APOSPC201073-1G APOSPC201073-250MG
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine 97%
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine
Formule: C₆H₄BrF₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13185844
CAS nummer: 1214345-30-8