3-Cyclopropyl-2-fluoropyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201078-100MG PC201078-1G PC201078-250MG
APOSPC201078-100MGEA 178 EUR
APOSPC201078-100MG APOSPC201078-1G APOSPC201078-250MG
3-Cyclopropyl-2-fluoropyridine 97%
3-Cyclopropyl-2-fluoropyridine
Formule: C₈H₈FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20528324
CAS nummer: 1227177-68-5