(2-Bromo-3-fluoropyridin-4-yl)methanol 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201081-1G PC201081-250MG
APOSPC201081-1GEA 339 EUR
APOSPC201081-1G APOSPC201081-250MG
(2-Bromo-3-fluoropyridin-4-yl)methanol 95+%
(2-Bromo-3-fluoropyridin-4-yl)methanol
Formule: C₆H₅BrFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16606993
CAS nummer: 1227601-75-3