(4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl)methanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201086-100MG PC201086-1G PC201086-250MG
APOSPC201086-100MGEA 123 EUR
APOSPC201086-100MG APOSPC201086-1G APOSPC201086-250MG
(4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl)methanol 97%
(4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl)methanol
Formule: C₆H₅F₃N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16987898
CAS nummer: 1240594-67-5