6-Chloro-2-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 6-Chloro-2-(trifluoromethyl)-3-pyridinecarbonitrile
PC201091-100MG PC201091-1G PC201091-250MG
APOSPC201091-100MGEA 43.8 EUR
APOSPC201091-100MG APOSPC201091-1G APOSPC201091-250MG
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 98%
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formule: C₇H₂ClF₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11848371
CAS nummer: 1245913-20-5