6,7-Difluoro-1H-indazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201098-100MG PC201098-1G PC201098-250MG
APOSPC201098-100MGEA 0 EUR
APOSPC201098-100MG APOSPC201098-1G APOSPC201098-250MG
6,7-Difluoro-1H-indazole 97%
6,7-Difluoro-1H-indazole
Formule: C₇H₄F₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18381168
CAS nummer: 1260384-41-5