2-Amino-4,6-difluorobenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201099-100MG PC201099-1G PC201099-250MG
APOSPC201099-100MGEA 156 EUR
APOSPC201099-100MG APOSPC201099-1G APOSPC201099-250MG
2-Amino-4,6-difluorobenzaldehyde 98%
2-Amino-4,6-difluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₅F₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15528759
CAS nummer: 1260790-53-1