7-Chloro-5-fluoroindolin-2-one 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201101-100MG PC201101-250MG
APOSPC201101-100MGEA 125 EUR
APOSPC201101-100MG APOSPC201101-250MG
7-Chloro-5-fluoroindolin-2-one 97%
7-Chloro-5-fluoroindolin-2-one
Formule: C₈H₅ClFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15525645
CAS nummer: 1260892-91-8