2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzonitrile 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC201103-100MG PC201103-250MG
APOSPC201103-100MGEA 39.5 EUR
APOSPC201103-100MG APOSPC201103-250MG
2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzonitrile 95+%
2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₆FNO
MW: 151.138 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18394036
CAS nummer: 1261861-91-9