5-Bromo-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201108-1G PC201108-250MG
APOSPC201108-1GEA 31.8 EUR
APOSPC201108-1G APOSPC201108-250MG
5-Bromo-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine 95+%
5-Bromo-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine
Formule: C₇H₅BrF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07374892
CAS nummer: 126728-58-3