(R)-6-Fluorochroman-2-carboxylic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201114-1G PC201114-5G
APOSPC201114-1GEA 30.8 EUR
APOSPC201114-1G APOSPC201114-5G
(R)-6-Fluorochroman-2-carboxylic acid 95+%
(R)-6-Fluorochroman-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₉FO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09955074
CAS nummer: 129101-37-7