(S)-1-(3-Chloro-2-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201115-100MG PC201115-1G PC201115-250MG
APOSPC201115-100MGEA 199 EUR
APOSPC201115-100MG APOSPC201115-1G APOSPC201115-250MG
(S)-1-(3-Chloro-2-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride 95+%
(S)-1-(3-Chloro-2-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride
Formule: C₈H₉ClFN·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12758016
CAS nummer: 1313593-59-7