2-Chloro-5-fluoro-4-methylpyrimidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201121-100MG PC201121-1G PC201121-250MG
APOSPC201121-100MGEA 73 EUR
APOSPC201121-100MG APOSPC201121-1G APOSPC201121-250MG
2-Chloro-5-fluoro-4-methylpyrimidine 98%
2-Chloro-5-fluoro-4-methylpyrimidine
Formule: C₅H₄ClFN₂
MW: 146.55 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14584604
CAS nummer: 134000-96-7