Methyl 5-fluoro-3-methylpicolinate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201123-100MG PC201123-1G PC201123-250MG
APOSPC201123-100MGEA 72 EUR
APOSPC201123-100MG APOSPC201123-1G APOSPC201123-250MG
Methyl 5-fluoro-3-methylpicolinate 98%
Methyl 5-fluoro-3-methylpicolinate
Formule: C₈H₈FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22560016
CAS nummer: 1346148-32-0