5-Bromo-3-fluoro-1-methylpyridin-2(1H)-one 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201127-100MG PC201127-250MG
APOSPC201127-100MGEA 29.2 EUR
APOSPC201127-100MG APOSPC201127-250MG
5-Bromo-3-fluoro-1-methylpyridin-2(1H)-one 98%
5-Bromo-3-fluoro-1-methylpyridin-2(1H)-one
Formule: C₆H₅BrFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23135714
CAS nummer: 1352152-46-5