1-(3-Ethoxy-4-fluorophenyl)ethanone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201130-1G PC201130-250MG PC201130-5G
APOSPC201130-1GEA 69.1 EUR
APOSPC201130-1G APOSPC201130-250MG APOSPC201130-5G
1-(3-Ethoxy-4-fluorophenyl)ethanone 97%
1-(3-Ethoxy-4-fluorophenyl)ethanone
Formule: C₁₀H₁₁FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18375404
CAS nummer: 1378655-34-5