(R)-2-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201131-100MG PC201131-250MG
APOSPC201131-100MGEA 40.9 EUR
APOSPC201131-100MG APOSPC201131-250MG
(R)-2-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride 95+%
(R)-2-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₂FN·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08751397
CAS nummer: 1381928-30-8