(S)-6-Fluoroindan-1-amine hydrochloride 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201132-100MG PC201132-1G PC201132-250MG
APOSPC201132-100MGEA 50 EUR
APOSPC201132-100MG APOSPC201132-1G APOSPC201132-250MG
(S)-6-Fluoroindan-1-amine hydrochloride 95+%
(S)-6-Fluoroindan-1-amine hydrochloride
Formule: C₉H₁₀FN·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16295142
CAS nummer: 1391354-92-9