5-Fluoro-2-hydrazinylpyridine dihydrochloride 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201133-1G PC201133-250MG PC201133-5G
APOSPC201133-1GEA 145 EUR
APOSPC201133-1G APOSPC201133-250MG APOSPC201133-5G
5-Fluoro-2-hydrazinylpyridine dihydrochloride 95+%
5-Fluoro-2-hydrazinylpyridine dihydrochloride
Formule: C₅H₆FN₃·2ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20441448
CAS nummer: 1401426-18-3