8-Fluoro-4,5-dihydro-1H-azepino[5,4,3-cd]indol-6(3H)-one 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201135-1G PC201135-5G
APOSPC201135-1GEA 73 EUR
APOSPC201135-1G APOSPC201135-5G
8-Fluoro-4,5-dihydro-1H-azepino[5,4,3-cd]indol-6(3H)-one 95+%
8-Fluoro-4,5-dihydro-1H-azepino[5,4,3-cd]indol-6(3H)-one
Formule: C₁₁H₉FN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23381312
CAS nummer: 1408282-26-7