3-Bromo-6-fluoro-2-methylbenzoic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201139-100MG PC201139-250MG PC201139-1G
APOSPC201139-100MGEA 0 EUR
APOSPC201139-100MG APOSPC201139-250MG APOSPC201139-1G
3-Bromo-6-fluoro-2-methylbenzoic acid 95+%
3-Bromo-6-fluoro-2-methylbenzoic acid
Formule: C₈H₆BrFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23712078
CAS nummer: 1427373-55-4