4-Bromo-2-fluoro-6-hydroxybenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201140-100MG PC201140-1G PC201140-250MG
APOSPC201140-100MGEA 54.5 EUR
APOSPC201140-100MG APOSPC201140-1G APOSPC201140-250MG
4-Bromo-2-fluoro-6-hydroxybenzaldehyde 98%
4-Bromo-2-fluoro-6-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₇H₄BrFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23705560
CAS nummer: 1427438-90-1