4-Fluoro-5-methoxyisoindoline hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201141-100MG PC201141-1G PC201141-250MG
APOSPC201141-100MGEA 161 EUR
APOSPC201141-100MG APOSPC201141-1G APOSPC201141-250MG
4-Fluoro-5-methoxyisoindoline hydrochloride 97%
4-Fluoro-5-methoxyisoindoline hydrochloride
Formule: C₉H₁₀FNO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25542148
CAS nummer: 1447606-44-1