4-Bromo-2-fluoro-6-methoxybenzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201145-100MG PC201145-250MG PC201145-1G
APOSPC201145-100MGEA 0 EUR
APOSPC201145-100MG APOSPC201145-250MG APOSPC201145-1G
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxybenzoic acid 97%
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₆BrFO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22570393
CAS nummer: 1472104-49-6