1-Fluorocyclopentanecarboxylic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201151-100MG PC201151-250MG PC201151-25MG
APOSPC201151-100MGEA 142 EUR
APOSPC201151-100MG APOSPC201151-250MG APOSPC201151-25MG
1-Fluorocyclopentanecarboxylic acid 95+%
1-Fluorocyclopentanecarboxylic acid
Formule: C₆H₉FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26727072
CAS nummer: 1557370-29-2