(S)-Methyl 4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201152-1G PC201152-250MG
APOSPC201152-1GEA 311 EUR
APOSPC201152-1G APOSPC201152-250MG
(S)-Methyl 4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride 95+%
(S)-Methyl 4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
Formule: C₆H₉F₂NO₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23106100
CAS nummer: 156046-05-8