2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201153-100MG PC201153-1G PC201153-250MG
APOSPC201153-100MGEA 0 EUR
APOSPC201153-100MG APOSPC201153-1G APOSPC201153-250MG
2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 97%
2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₄H₅FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21604147
CAS nummer: 156816-78-3