2,2,2-Trifluoro-1-(pyridin-3-yl)ethanone hydrochloride 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201155-100MG PC201155-1G PC201155-250MG
APOSPC201155-100MGEA 120 EUR
APOSPC201155-100MG APOSPC201155-1G APOSPC201155-250MG
2,2,2-Trifluoro-1-(pyridin-3-yl)ethanone hydrochloride 95+%
2,2,2-Trifluoro-1-(pyridin-3-yl)ethanone hydrochloride
Formule: C₇H₄F₃NO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27923425
CAS nummer: 1588441-22-8