1,5-Difluoro-3-methyl-2-nitrobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201159-1G PC201159-250MG PC201159-5G
APOSPC201159-1GEA 89.2 EUR
APOSPC201159-1G APOSPC201159-250MG APOSPC201159-5G
1,5-Difluoro-3-methyl-2-nitrobenzene 98%
1,5-Difluoro-3-methyl-2-nitrobenzene
Formule: C₇H₅F₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21603715
CAS nummer: 1616526-80-7