6-(Trifluoromethyl)quinazolin-4(1H)-one 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201162-100MG PC201162-250MG
APOSPC201162-100MGEA 122 EUR
APOSPC201162-100MG APOSPC201162-250MG
6-(Trifluoromethyl)quinazolin-4(1H)-one 97%
6-(Trifluoromethyl)quinazolin-4(1H)-one
Formule: C₉H₅F₃N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05664875
CAS nummer: 16544-67-5