Methyl 4-amino-3-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201164-1G PC201164-5G
APOSPC201164-1GEA 96.4 EUR
APOSPC201164-1G APOSPC201164-5G
Methyl 4-amino-3-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Methyl 4-amino-3-(trifluoromethyl)benzoate
Formule: C₉H₈F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226326
CAS nummer: 167760-75-0