Ethyl 3-fluoro-1H-pyrrole-2-carboxylate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC201165-100MG PC201165-250MG PC201165-1G PC201165-5G
APOSPC201165-100MGEA 0 EUR
APOSPC201165-100MG APOSPC201165-250MG APOSPC201165-1G APOSPC201165-5G
Ethyl 3-fluoro-1H-pyrrole-2-carboxylate 96%
Ethyl 3-fluoro-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formule: C₇H₈FNO₂
MW: 157.142 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11042605
CAS nummer: 168102-05-4