(3-((Dimethylamino)methyl)-4-fluorophenyl)boronic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201169-100MG PC201169-1G PC201169-250MG
APOSPC201169-100MGEA 189 EUR
APOSPC201169-100MG APOSPC201169-1G APOSPC201169-250MG
(3-((Dimethylamino)methyl)-4-fluorophenyl)boronic acid 95+%
(3-((Dimethylamino)methyl)-4-fluorophenyl)boronic acid
Formule: C₉H₁₃BFNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27935575
CAS nummer: 1704063-96-6