2-Fluoro-1,3-dimethyl-5-nitrobenzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC201172-25G PC201172-5G PC201172-1G
APOSPC201172-25GEA 417 EUR
APOSPC201172-25G APOSPC201172-5G APOSPC201172-1G
2-Fluoro-1,3-dimethyl-5-nitrobenzene 97%
2-Fluoro-1,3-dimethyl-5-nitrobenzene
Formule: C₈H₈FNO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD22055006
CAS nummer: 1736-85-2