1-Chloro-2,5-difluoro-3-nitrobenzene 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201180-100MG PC201180-1G PC201180-250MG
APOSPC201180-100MGEA 49.7 EUR
APOSPC201180-100MG APOSPC201180-1G APOSPC201180-250MG
1-Chloro-2,5-difluoro-3-nitrobenzene 95+%
1-Chloro-2,5-difluoro-3-nitrobenzene
Formule: C₆H₂ClF₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27923474
CAS nummer: 1805029-24-6