2,4-Dichloro-5-fluoropyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201185-100MG PC201185-1G PC201185-250MG
APOSPC201185-100MGEA 120 EUR
APOSPC201185-100MG APOSPC201185-1G APOSPC201185-250MG
2,4-Dichloro-5-fluoropyridine 98%
2,4-Dichloro-5-fluoropyridine
Formule: C₅H₂Cl₂FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18257011
CAS nummer: 189281-48-9