1-Bromo-3,5-dimethoxy-4-fluorobenzene 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201193-1G PC201193-25G PC201193-5G
APOSPC201193-1GEA 74.9 EUR
APOSPC201193-1G APOSPC201193-25G APOSPC201193-5G
1-Bromo-3,5-dimethoxy-4-fluorobenzene 95+%
1-Bromo-3,5-dimethoxy-4-fluorobenzene
Formule: C₈H₈BrFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28738436
CAS nummer: 204654-94-4