3-(2,2,2-Trifluoroacetyl)benzoic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC201194-100MG PC201194-1G PC201194-250MG
APOSPC201194-100MGEA 474 EUR
APOSPC201194-100MG APOSPC201194-1G APOSPC201194-250MG
3-(2,2,2-Trifluoroacetyl)benzoic acid 95+%
3-(2,2,2-Trifluoroacetyl)benzoic acid
Formule: C₉H₅F₃O₃
MW: 218.129 g/mol
Smeltpunt: 94…95 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13173376
CAS nummer: 213598-05-1