1-Chloro-6-fluoroisoquinoline 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201195-100MG
PC201195-1G
PC201195-250MG
APOSPC201195-100MGEA
101
EUR
APOSPC201195-100MG
APOSPC201195-1G
APOSPC201195-250MG
1-Chloro-6-fluoroisoquinoline 95+%
1-Chloro-6-fluoroisoquinoline
Formule:
C₉H₅ClFN Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD09959717 CAS nummer: 214045-86-0 |